Learn More
Thermo Scientific Chemicals Loxoprofen-Natrium
Artikelnummer. 17281176 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17281176 25 g 25 Gramm
17271176 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17281176 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 467120250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80382-23-6
Summenformel C15H17NaO3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Loxoprofen-Natrium
Menge 25 g
Löslichkeit Löslichkeit in wässriger Lösung: Löslich. Andere Löslichkeiten: Löslich in DChloroform, Methanol
Formelmasse 268,29