Learn More
Thermo Scientific Chemicals Loxapin-Succinat
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Loxapine succinate |
| CAS | 27833-64-3 |
| Schmelzpunkt | 151.0°C to 154.0°C |
| Summenformel | C18H18ClN3O·C4H6O4 |
| Strukturformel | 445·9 |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility aq. soln.: sparingly soluble. |