missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LOX Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB100-2527IR
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
LOX Polyclonal antibody specifically detects LOX in Human, Mouse, Rat, Porcine samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
Spezifikation
| LOX | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Pig | |
| Purified |
| Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| DyLight 755 | |
| lysyl oxidaseEC 1.4.3.13, MGC105112, protein-lysine 6-oxidase | |
| A synthetic peptide made to an internal region of the human LOX protein (within residues 200-300). [Swiss-Prot P28300]. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Endothelial Cell Markers, Extracellular Matrix, Hypoxia, Signal Transduction | |
| 4015 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur