Learn More
Buerkle™ Senkseil
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Länge (metrisch):
10 m
100 m
25 m
50 m
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Material:
Edelstahl
Edelstahl (V2A)
Kupfer
Polypropylen
Außendurchmesser (metrisch):
1,25 mm
2 mm
2,3 mm
4,5 mm
Description
- Gute chemische Beständigkeit
- Für Tauchflaschen und Eintauchzylinder, passend für handbetriebene Trommelspulen unterschiedlicher Materialien
- Zuglast: max. bis zu 10 kg
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Absenkkabel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Tauchflaschen und Eintauchzylinder |
| Länge (metrisch) | 25 m |