Learn More
Eppendorf™ Lower Part For Research 3 Neo Single Channel Pipettes
Artikelnummer. 30689667 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2.5 μL
10 μL
20 μL
100 μL
200 μL
300 μL
1000 μL
2 mL
5 mL
10 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Farbe:
Dark Gray
Light Gray
Turquoise
Artikelnummer. 30689667
Marke: Eppendorf™ 3102634009
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
This original Eppendorf spare part is designed to replace the entire lower part including the piston cone
  • Eppendorf spare part is designed to replace the entire lower part including the piston cone, of Eppendorf Research™
  • 3 neo pipettes, which is housed inside the ejector sleeve
  • Available in various color code and Volume capacity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit Pipettes
Material Thermoplastic
Typ Pipette Lower Part
Volumen (metrisch) 5 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) Pipette Tips
Menge 1 Pk.