Learn More
Eppendorf™ Lower Part For Research 3 Neo Single Channel Pipettes
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2.5 μL
10 μL
20 μL
100 μL
200 μL
300 μL
1000 μL
2 mL
5 mL
10 mL
Farbe:
Dark Gray
Light Gray
Turquoise
Packungsgröße:
1 Stück
Beskrivelse
- Eppendorf spare part is designed to replace the entire lower part including the piston cone, of Eppendorf Research™
- 3 neo pipettes, which is housed inside the ejector sleeve
- Available in various color code and Volume capacity
Tekniske data
Tekniske data
| Farbe | Dark Gray |
| Zur Verwendung mit | Pipettes |
| Material | Thermoplastic |
| Typ | Pipette Lower Part |
| Volumen (metrisch) | 2.5 μL |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Pipette Tips |
| Menge | 1 Pk. |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion