Learn More
1-(2,4,6-Triisopropylphenylsulfonyl)-1,2,4-Triazol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11476007
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11476007 25 g 25 Gramm
11456007 1 g 1 Gramm
11466007 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11476007 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25038.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54230-60-3
Summenformel C17H25N3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 335.47
MDL-Nummer MFCD00014089
InChI-Schlüssel BKJMMUUBRUWPPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2,4,6-tris isopropyl phenyl sulphonyl-1h-1,2,4-triazole, 1-2,4,6-triisopropylphenyl sulfonyl-1h-1,2,4-triazole, 1-2,4,6-triisopropylbenzenesulfonyl-1,2,4-triazole, tpst, 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonyl-1h-1,2,4-triazole, 1-2,4,6-triisopropylphenyl-sulfonyl-1h-1,2,4-triazole, 1-2,4,6-triisopropylphenylsulfonyl-1,2,4-triazole, 1-2,4,6-tri propan-2-yl phenyl sulfonyl-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 1-2,4,6-tris 1-methylethyl phenyl sulfonyl
PubChem CID 688654
IUPAC-Name 1-[2,4,6-tris(propan-2-yl)benzenesulfonyl]-1H-1,2,4-triazole
SMILES CC(C)C1=CC(C(C)C)=C(C(=C1)C(C)C)S(=O)(=O)N1C=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2,4,6-Triisopropylphenylsulfonyl)-1,2,4-triazole
Schmelzpunkt 110°C to 112°C
Menge 25 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 335.47
Reinheit (%) 98%