Learn More
Miele Professional™ Unterkorb
Alle ansehen Miele Produkte
Click to view available options
:
Abmessungen (T x B x H):475 x 231 x 250mm
Beschreibung
- Ausgestattet mit 33 Injektordüsen
- Bestückungshöhe: 170 mm
- Nur in Verbindung mit Oberkorb O 175 / O 187 / O 184 einsetzbar
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | unterer Korb/mobile Injektoreinheit |
| Modell | U 175/1 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Models: G 7804, G 7883, G7893, G7883CD, PG 8535 and PG 8536, 33 de vidrio de cuello estrecho |
| Tiefe (metrisch) | 475 mm |
| Höhe (metrisch) | 250 mm |
| Breite (metrisch) | 231 mm |
| Menge | Je 1 |