Learn More
Grant Instruments™ Beheizte Niedertemperatur-Umwälzbäder, Serie TXF200
Bietet hervorragende Arbeitsleistung für routinemäßige und anspruchsvolle Anwendungen, die eine präzise Temperaturregelung im Bereich von -47 bis +100 °C erfordern
Marke:  Grant Instruments™ TXF200-R5
Additional Details : Gewicht : 50.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12737849
  • 9447.66 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
04-08-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Provides outstanding performance for routine and sophisticated applications requiring accurate temperature control in the range of -47 to 100°C
  • Optionen 20L (R4) oder 12L (R5)
  • Temperaturbereich: -47 bis -100 °C
  • Stabilität ±0.1°C
  • Großes, helles und vollfarbiges Display
  • Symbolgesteuerter Startbildschirm mit Bedienung über ein Einstellrad und zwei Funktionstasten
  • Kein Ablauf mit Ventil an der Vorderseite
  • 3 voreingestellte Programme
  • Erfassung von niedrigem Flüssigkeitsstand
  • 5-Punkt-Kalibrierung durch den Anwender
  • Vom Anwender einstellbarer Temperaturregler
  • Sicher – Wasserfrostschutzthermostat und 27 bar-Hochdruckschalter
Spezifikation
Spezifikation
125/180 mm (Liquid min/max)
Edelstahl
TXF200-R5
120/230 V
12 L
120/230 V 50 Hz 1400 W
-47°C to +100°C
50/60 Hz
530 mbar
± 0.1 °C
48.3 kg
Digital
22