Learn More
Sartorius SafetySpace™ Filterspitzen mit niedriger Retention
Maximale Probenrückgewinnung, Pipettierpräzision und Probensicherheit Sartorius Low Retention SafetySpace™ Filterspitzen zeichnen sich durch eine flüssigkeitsabweisende Oberfläche, einen additivfreien Filter und eine perfekte Abdichtung aus. Kompatibel mit Sartorius Pipetten. Die sterilen Spitzen in verschiedenen Volumen sind in Einzelschalen verpackt.
176.00 CHF - 215.00 CHF
Spezifikation
Gefiltert | Gefiltert |
---|---|
Sterilität | Sterile |
Autoklavierbar | Autoclavable |
Reinigungsnachweise | DNase, RNase, ATP, and Endotoxin Free |
Sterilisationsmethode | E-Strahl |
Produktcode | Marke | Farbcode | Volumen (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbcode | Volumen (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15270044
|
Sartorius
LH-LF790021 |
Gelb | 0.5 bis 20 μl | 5.1 cm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
15260044
|
Sartorius
LH-LF790011 |
Grau | 0.1 bis 10 μl | 3.2 cm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
15280044
|
Sartorius
LH-LF790101 |
Gelb | 2 bis 120 μl | 5.1 cm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
15290044
|
Sartorius
LH-LF790201 |
Grün | 5 bis 200 μl | 5.25cm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
15210054
|
Sartorius
LH-LF791001 |
Blau | 50 bis 1000 μl | 7.8 cm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
15200054
|
Sartorius
LH-LF790301 |
Orange | 5 bis 300 μl | 5.25cm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
15220054
|
Sartorius
LH-LF791211 |
Violett | 50 to 1200 μL | 9cm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
Spitzen mit niedriger Retention für maximale Probenrückgewinnung- Die extrem gleichmäßige, flüssigkeitsabweisende und hydrophobe Oberfläche optimiert den Durchfluss von Flüssigkeiten
- Flüssigkeiten gleiten leicht von der chemisch beständigen Oberfläche und hinterlassen kaum Rückstände
- Ideal für Flüssigkeiten mit geringer Oberflächenspannung, wie z. B. viskose und reinigungsmittelhaltige Flüssigkeiten
- Nützlich für PCR/Echtzeit-PCR, Klonierung, SDS-PAGE und andere Nukleinsäure- oder Proteinanalysemethoden
- Enthält einen Polyethylenfilter ohne selbstdichtende Zusätze, die die Probe und die Ergebnisse beeinflussen könnten
- Ein Sicherheitsluftspalt zwischen Probe und Filter reduziert das Risiko der Probenaufnahme in den Filter
- Der Filter schützt vor Aerosol- und Flüssigkeitsverschmutzung und reduziert den Wartungsaufwand der Pipette
- Mit E-Strahlung vorsterilisiert für steriles Arbeiten
- Zertifiziert DNase, RNase und Endotoxin-frei und konform gemäß ISO 9001 und ISO 13485
- Perfekte Spitzenpassung und -abdichtung für höchste Präzision und Genauigkeit
- Ermöglicht ergonomisches und leichtes Aufsetzen/Auswerfen der Spitze mit der Optiload-Funktion der Sartorius Pipetten
- Kompatibel mit Picus, eLINE™, mLINE™ und Proline™ Plus Pipetten sowie den meisten anderen Marken
- Farbkodierte Tabletts und Spitzen zur einfachen Anpassung an kompatible Sartorius Pipetten
- Reines Polypropylen ist zu 100 % recycelbar oder kann als energetischer Abfall verwertet werden
Spezifikation
Gefiltert | |
Autoclavable | |
E-Strahl | |
Geringe Retention | |
Polypropylene, Polyethylene (Filter) |
Sterile | |
DNase, RNase, ATP, and Endotoxin Free | |
Gestell | |
Sartorius Pipettierer, Universal-Pipettierer |