Learn More
Thermo Scientific™ Röhrchen mit niedrigem Profil,8er-Streifen, weiß
Steigern Sie die Effizienz von Reaktionen mit diesen Streifenröhrchen mit niedrigem Profil für den Einsatz bei PCR- und qPCR-Anwendungen.
Marke: Thermo Scientific™ AB0771W
Additional Details : Gewicht : 0.14000kg
Beschreibung
Durch das niedrige Profil der Thermo Scientific Röhrchenstreifen verringert sich der „Totraum“ zwischen dem beheizten Deckel des Thermocyclers und der Probe. Dadurch werden Kondensationen an der Seitenwand des Röhrchens verhindert, was eine Reduzierung des PCR-Volumens verhindert und die Effizienz der Reaktion erhöht. Produkte mit niedrigem Profil werden insbesondere für Reaktionsvolumen kleiner als 20 µl empfohlen.
Überblick
- Geeignet für Thermocycler-Blöcke mit 0,2 ml
- Maximale Röhrchenkapazität von 150 µl mit Kappe
- Niedriges Profil für weniger Platzverlust und höhere PCR-Effizienz
- Markierte A-H-Endlaschen (8 Streifen) und 1–12 Endlaschen (12 Streifen)
- Abdichtbar mit flachen, gewölbten und ultra-transparenten Kappen-Streifen
Spezifikation
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
0,1 mL | |
Thermocycler | |
Polypropylen | |
Nicht enthalten | |
8 Streifen |
Weiß | |
0,15 mL | |
Nicht steril | |
Niedrige Höhe | |
120 Streifenröhrchen |