Learn More
Idex PEEK-T-Stücke für Niederdruck
Kombinieren, teilen oder vermischen Sie Flüssigkeitsströme in Ihrem gesamten System
103.00 CHF
Beschreibung
- Hergestellt aus inerten Polymeren
- 1/4-28-Anschlüsse mit flachem Boden
Verwenden Sie T-Verbindungsstücke in einer Vielzahl von Niederdrucksituationen in Ihrem Fluidiksystem. Praktische Befestigungsbohrungen machen diese T-Stücke zu einem Schnappverschluss für Steckverbinder. Die T-Steckverbinder werden komplett mit Muttern und Ferrulen geliefert.
Spezifikation
1000 psi | |
PEEK |