Learn More
SI Analytics™ Wartungsarme pH-Kombinationselektrode mit Schraubsteckkopf
Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
225 mm
320 mm
425 mm
Diaphragma:
KPG Ringspalt-Membran
Keramikmembran
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- PH-Kombinationselektrode, Typ H8281HD, Länge 120 mm, D = 12 mm, 0 ... +100 °C
- Wartungsarme pH-Kombinationselektrode mit Schraubsteckkopf
- Wartungsarm, Glasschaft, KPG Ringspalt-Diaphragma
- Elektrolyt Referid™, Referenzsystem Silamid™, Kuppelmembran, H-Glas, Steckkopf, Länge 120 mm, Ø 12 mm, 0 bis +100 °C, 2...13 pH
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | Schraubverschlusskopf |
| Diaphragma | KPG Ringspalt-Membran |
| Material | H-Glas |
| pH-Bereich | 2 bis 13 |
| Typ | Wartungsarme pH-Kombinationselektrode |
| Internes Bezugssystem | Silamid™ |
| Membran | Kuppel |
| Modell | H 8281 Hd |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 °C bis 100 °C |
| Länge (metrisch) | 120 mm |
| Mehr anzeigen |