Learn More
Tork Mehrzweck-Reinigungstuch mit geringem Fusselgehalt W1/2/3
Artikelnummer. 30243784 Alle ansehen Tork Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Packungsgröße:
1 Rollen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30243784 Blau 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30243784 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 190494
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Tork Fusselarmes Reinigungstuch Türkis W1/2/3
  • Für Hygiene sorgen und Schmutz mühelos entfernen – diese Reinigungstücher sind mit den meisten Lösungsmitteln, Desinfektionsmitteln und Reinigungsmitteln kompatibel.
  • Dank ihrer extrem geringen Fusselbildung eignen sie sich hervorragend zur Reinigung empfindlicher Oberflächen.
  • Sie benötigen keine mehreren Tücher – dieses Mehrzweckdesign eignet sich für eine Vielzahl von Aufgaben.
  • Schützen Sie unsere flexiblen Reinigungstücher mit der praktischen Kartonverpackung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinigungstuch
Zertifizierung/Konformität FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001
Farbe Blau
Lage 1-ply
Zertifizierungen/Konformität (Europa) FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001