Learn More
Tork Fusselarmes Reinigungstuch W8
Artikelnummer. 30057810 Alle ansehen Tork Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Packungsgröße:
8 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30057810 Blau 8 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30057810 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 190493
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28008
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Tork Das fusselfreie Reinigungstuch ist robust, flexibel und in einer schützenden, tragbaren Kunststoffverpackung verpackt. Es kann verwendet werden in Tork Kleinpackungsspender, der für Sicherheit, Effizienz und Zuverlässigkeit entwickelt wurde.
  • Für Hygiene sorgen und Schmutz mühelos entfernen – diese Reinigungstücher sind mit den meisten Lösungsmitteln, Desinfektionsmitteln und Reinigungsmitteln kompatibel.
  • Dank ihrer extrem geringen Fusselbildung eignen sie sich hervorragend zur Reinigung empfindlicher Oberflächen.
  • Sie benötigen keine mehreren Tücher – dieses Mehrzweckdesign eignet sich für eine Vielzahl von Aufgaben.
  • Schützen Sie unsere flexiblen Reinigungstücher mit der praktischen Kartonverpackung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinigungstuch
Länge (angloamerikanisch) 15,16 in.
Länge (metrisch) 38.5 cm
Breite (angloamerikanisch) 11,81 in.
Breite (metrisch) 30 cm
Zertifizierung/Konformität FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001
Farbe Blau
Lage 1-ply
Zertifizierungen/Konformität (Europa) FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001