Learn More
Tork Fusselarmes Reinigungstuch W4
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30243738 Alle ansehen Tork Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30243738 Blau 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30243738 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 190578
Unterstützen Sie ein sichereres, effizienteres Labor
Verwenden Sie den Aktionscode 28026
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Tork Das Low-Fint Reinigungstuch ist extrem fusselfrei und zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Lösungsmittelverträglichkeit aus. So können Sie selbst die wichtigsten Aufgaben erledigen und gleichzeitig empfindliche Oberflächen, Elektronik und Prozesse schonen.
  • Verpackungen lassen sich mit unserem einfach transportieren, öffnen und entsorgen. Tork Einfache Handhabung™ Kasten.
  • Bedenkenlos auch auf empfindlichen Oberflächen – dieses Reinigungstuch ist extrem fusselfrei.
  • Dank seiner starken Textur und hohen Absorptionsfähigkeit entfernt es mühelos Öl, Fett, Schmierstoffe und Schmutz.
  • Erfüllt alle Ihre Reinigungsanforderungen, da es mit einer Vielzahl von Lösungsmitteln kompatibel ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinigungstuch
Länge (angloamerikanisch) 15,35 in.
Länge (metrisch) 39 cm
Breite (angloamerikanisch) 12,76 in.
Breite (metrisch) 32.4 cm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001, ISO 14001
Farbe Blau
Lage 1-ply
Zertifizierungen/Konformität (Europa) ISO 9001 ISO 14001
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.