Description
- Für Hygiene sorgen und Schmutz mühelos entfernen – diese Reinigungstücher sind mit den meisten Lösungsmitteln, Desinfektionsmitteln und Reinigungsmitteln kompatibel.
- Dank ihrer extrem geringen Fusselbildung eignen sie sich hervorragend zur Reinigung empfindlicher Oberflächen.
- Sie benötigen keine mehreren Tücher – dieses Mehrzweckdesign eignet sich für eine Vielzahl von Aufgaben.
- Dank der Einzelentnahme und des Behälters mit leicht zu verschließendem Deckel trocknen die Tücher nicht aus.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinigungstuch |
| Länge (angloamerikanisch) | 11,81 in. |
| Länge (metrisch) | 30 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 6,5 in. |
| Breite (metrisch) | 16.5 cm |
| Zertifizierung/Konformität | FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001 |
| Farbe | Blau |
| Lage | 1-ply |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001 |