Learn More
Tork Fusselarmes Reinigungstuch, praktischer Eimer W10
Artikelnummer. 30243830 Alle ansehen Tork Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Packungsgröße:
4 Rollen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30243830 Blau 4 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30243830 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 190492
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28008
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Tork Das fusselfreie Reinigungstuch ist robust und flexibel. Die Tücher werden als Rolle in einem Eimer geliefert, sodass Sie Ihre eigenen Feuchttücher mit den benötigten Chemikalien herstellen können. Die Einzelentnahme und der leicht zu verschließende Deckel verhindern, dass die Tücher austrocknen.
  • Sie benötigen keine mehreren Reinigungstücher – dieses Mehrzweck-Design eignet sich für eine Vielzahl von Reinigungsaufgaben.
  • Dank seiner extrem geringen Fusselbildung eignet es sich hervorragend zur Reinigung empfindlicher Oberflächen.
  • Für Hygiene sorgen und Schmutz mühelos entfernen – diese Reinigungstücher sind mit den meisten Lösungsmitteln, Desinfektionsmitteln und Reinigungsmitteln kompatibel.
  • Dank der Einzelentnahme und des Behälters mit leicht zu schließendem Deckel trocknen die Tücher nicht aus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinigungstuch
Länge (angloamerikanisch) 11,81 in.
Länge (metrisch) 30 cm
Breite (angloamerikanisch) 6,5 in.
Breite (metrisch) 16.5 cm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001, ISO 14001, FSC MIX-Credit
Farbe Blau
Lage 1-ply
Zertifizierungen/Konformität (Europa) ISO 9001, ISO 14001, FSC MIX-Credit