Learn More
Yorlab™ Niedrige Silika-Tiegel
Artikelnummer. 12887723
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
12887723 25mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12887723 Lieferant Yorlab™ Lieferanten-Nr. 10444/18
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Yorlab™ niedrige Silika-Tiegel, die gegenüber den meisten Substanzen, mit Ausnahme von Alkalien und einigen metallischen Oxiden, inert sind.
  • Widersteht dauerhaft Temperaturen von bis zu 1050 °C und kurzfristig Temperaturen bis zu 1300 °C
  • Glasiert und transparent
Spezifikation
Farbe Durchscheinend
Material Silika
Ausführung Glasiert
Kapazität (metrisch) 25mL
Außendurchmesser (metrisch) 47mm
Höhe (metrisch) 28mm
Product Type Niedrige Tiegel