Learn More
Brand™ PTFE-Becher mit niedriger Form,150 ml
Artikelnummer. 10494631 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
150 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10494631
Marke: Brand™ 90344
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Becher sind widerstandsfähig gegenüber nahezu allen Chemikalien und einem großen Arbeitstemperaturbereich und eignen sich hervorragend für den allgemeinen Laboreinsatz.
  • Arbeitstemperaturbereich von −200 °C bis +260 °C
  • Oberfläche ist adhäsionsbeständig
  • Ohne Graduierung
  • Mit verstärktem Rand und Ausguss
  • Einzeln erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Undurchsichtig, weiß
Außendurchmesser (metrisch) 59 mm
Kapazität (metrisch) 150 ml
Material PTFE (Polytetrafluoroethylen)
Außenhöhe (metrisch) 75 mm
Menge Je 1
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Nein
Modell Niedrig