Learn More
Porcelaines Avignon™ Porzellantiegel, niedere Form
Artikelnummer. 11758473
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 ml
6mL
14mL
25mL
40mL
80mL
130mL
250 ml
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 11758473
Marke: Porcelaines Avignon™ 11303
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Porcelaines Avignon™ Porzellantiegel in niedriger Ausführung eignen sich zum Erwärmen und Abkühlen von Stoffen im Labor. Sie sind in verschiedenen Füllvolumen lieferbar.
  • Niedrige Wände
  • Beständig gegen hohe Temperaturen und schnelle Temperaturwechsel
  • Porzellan
Spezifikation
Material Porzellan
Ausführung Glasiert
Kapazität (metrisch) 6mL
Außendurchmesser (metrisch) 33mm
Höhe (metrisch) 21mm
Product Type Tiegel