Learn More
Brand™ Becher aus Polypropylen mit aufgedruckter blauer Skala, niedrige Form
Artikelnummer. 15337864 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
400 ml
500 ml
600 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 15337864
Marke: Brand™ 87618
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gut ablesbar
  • Mit Bördelrand und Ausguss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 600 ml
Material Polypropylen
Schritten 50 ml
Graduated Ja