Learn More
BRAND™ Becher aus PMP mit aufgedruckter blauer Skala, niedrige Form
Tienda Brand Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
missing translation for 'unitSize'
12 Stück
4 Stück
6 Stück
Descripción
- PMP-(Polymethylpenten)-Konstruktion
- Transparent
- Entspricht ISO 7056
- Mit Graduierung, Bördelrand und Ausguss
- Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
- Für das Autoklavieren von (121 °C) Bechern mit geprägter Skala sollte Folgendes ausgewählt werden
Especificaciones
Especificaciones
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 30 mm |
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Material | PMP |
| Außenhöhe (metrisch) | 36 mm |
| Enthält | Bördelrand mit Ausguss |
| Schritten | 2 ml |
| Menge | 12er-Pckg. |
| Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 60 °C |
| Typ | Becher |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido