Learn More
BRAND™ Becher aus PMP mit aufgedruckter blauer Skala, niedrige Form
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
4 Stück
6 Stück
Beschreibung
- PMP-(Polymethylpenten)-Konstruktion
- Transparent
- Entspricht ISO 7056
- Mit Graduierung, Bördelrand und Ausguss
- Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
- Für das Autoklavieren von (121 °C) Bechern mit geprägter Skala sollte Folgendes ausgewählt werden
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| Kapazität (metrisch) | 3000 ml |
| Material | PMP |
| Enthält | Bördelrand und Ausguss |
| Schritten | 250 ml |
| Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 60 °C |
| Autoklavierbar | Nein |
| Graduated | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7056 |