Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nickel-Tiegel mit niedriger Form
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
20mL
25mL
35 ml
55mL
100 ml
250 ml
Außendurchmesser (metrisch):
33mm
36mm
45mm
46mm
47mm
59mm
82mm
Höhe (metrisch):
23mm
23 mm
30mm
35mm
43mm
46mm
60mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Niedrig |
| Material | Nickel |
| Kapazität (metrisch) | 25mL |
| Außendurchmesser (metrisch) | 45mm |
| Höhe (metrisch) | 23mm |
| Product Type | Nickel-Tiegel |
| Durchmesser (metrisch) Basis | 38mm |