Learn More
BRAND™ Niedrige Zylinder mit Graduierung
Graduierter Zylinder in niedriger Form für hohe Klarheit und Sichtbarkeit.
Marke: BRAND™ 41638
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Transparent, hohe Klarheit
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Eine Exposition gegenüber Temperaturen bis zu 80 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte.
Spezifikation
Polypropylen | |
Geprägt | |
2 ml |
Niedrig | |
2 ml | |
80 deg;C |