Learn More
Brand™ Hohe Bechergläser
Catalog Number 15614037
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2000 ml
5000 ml
Die Brand™ Glasbecher niedriger Form bestehen aus Boro 3.3 Glas und erfüllen die Spezifikationen der Normen DIN 12 331/ISO 3819.
  • Mit Messskala und Ausguss
  • Im 10er-Pack oder einzeln für das Modell mit 5000 ml-Kapazität
Außendurchmesser (metrisch) 132 mm
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Material Borosilikatglas
Außenhöhe (metrisch) 185 mm
Menge 10/Pckg.
Typ Becherglas
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität DIN 12 331/ISO 3819