Learn More
BRAND™ Niedrige Bechergläser
Artikelnummer. p-7164759 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
50 ml
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10430483
Marke: BRAND™ 91210
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Becherglas in niedriger Ausführung verfügt über einen Ausguss und ist aus Borosilikatglas 3.3 hergestellt.
  • DIN EN ISO 3819
  • Mit Ausguss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5 ml
Material Borosilikatglas
Enthält Ausguss
Typ Niedrig
Graduated Nein