Learn More
BRAND™ Kulturröhrchen aus Kalknatronglasmit Schraubgewindekappe
Artikelnummer. 10199640 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
160 mm
180 mm
Gewindegröße:
GL 14
GL 18
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 10199640
Marke: BRAND™ 113941
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Kalknatronglas. BRAND™ Kulturröhrchen aus Kalknatronglas mit Schraubverschluss werden mit einem Schraubverschluss aus Polypropylen mit weißer Elastomerdichtung und GL-Schraubgewinde geliefert. Autoklavierbar bei 121 °C.
  • Hergestellt aus Kalk-Natron-Glas.
  • Schraubverschluss aus Polypropylen mit Versiegelung aus weißem Elastomer und GL Gewinde.
  • Autoklavierbar (121 °C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussmaterial Polypropylen
Länge (metrisch) 160 mm
Material Kalknatronglas
Menge 100/Packung
Gewindegröße GL 18
Durchmesser (metrisch) 16 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Produkttyp Kulturröhrchen