Learn More
BRAND™ Becher aus Borosilikatglas, niedrige Form
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
800 ml
1000 ml
3000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
4 Stück
Beschreibung
- Konstruktion aus Borosilikatglas (Boro 3.3)
- Gemäß DIN 12331/ISO 3819
- Mit weißen Graduierungen
- Der integrierte Ausguss ermöglicht das einfache Ausgießen ohne Spritzer.
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 34 mm |
| Kapazität (metrisch) | 25 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 50 mm |
| Enthält | Integrierter Ausguss |
| Menge | 10 |
| Graduated | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 3819, DIN 12331 |
| Modell | Niedrig |