Learn More
Kartell™ (TPX™) PMP-Messbecher mit niedriger Form und blauen Graduierungen, Klasse B
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
16 Stück
2 Stück
20 Stück
4 Stück
Beschreibung
Misst genau das Volumen einer Flüssigkeit.Kartell™ Niedriger Becher mit blauen Graduierungen verwendet horizontale markierte Linien, um die Messung verschiedener Volumina einer Flüssigkeit zu unterstützen.
- Gute chemische Beständigkeit
- Dauerhafte blaue Graduierungen, die in die Becher eingeprägt sind
- Widerstehen für kurze Zeit Temperaturen bis zu 170 °C
- Geeignet für Anwendungen mit Lebensmitteln
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Kristallklar |
| Außendurchmesser (metrisch) | 34 mm |
| Kapazität (metrisch) | 25 ml |
| Material | PMP |
| Graduierungsbereich | 1 ml |
| Höhe (metrisch) | 49 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Einwegprodukt | Nein |
| Graduated | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7056-1981(E), BS 5404 Teil 1 |
| Mehr anzeigen |