Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Low Form Beaker
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
100 mL
400 mL
5000 mL
Beschreibung
- Acc. to DIN 12331 / ISO 3819 und zusätzlich zum Normen Standard
- Mit Graduierung
- Mit Ausguss
- Material: DURAN™
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 50 mm |
Kapazität (metrisch) | 100 mL |
Material | Glas |
Höhe (metrisch) | 70 mm |
Menge | 10 |
Graduated | Ja |
Zertifizierung/Konformität | DIN 12331, ISO 3819 |