Learn More
Fluid Metering™ VERBINDERSET FUER GERINGE LEISTUNG LEISTUNG
Spezifikation
Spezifikation
| Flussrate | 50 ml/min |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Low flow (below 50 mL/min.) applications where minimum system dead volume and maximum chemical inertness is required |
| Zur Verwendung mit | Stainless Steel Pump Heads (Except San) |
| Enthält | Four ferrules, two adapters and assembly/removal tools |