Learn More
Lovibond™ X100 PHOSPHATE NO.2 LR TABLETS
Lovibond Ersatzreagenzien für CHECKIT Komparator:Phosphat Nr. 2 LR-Tabletten, Bereich:0,05 bis 4 mg/l, weiß, Zusammensetzung:Borsäure 70 bis 80 %, Natriumdisulfit 10 bis 20 %, Ammonium-Heptamolybdat-Tetrahydrat 5 bis 10 %, ungefährliche Komponenten 2,5 %, Format:Tablet
Marke: Lovibond™ 513050BT
Additional Details : Gewicht : 0.27000kg
Beschreibung
Lovibond Ersatzreagenzien für CHECKIT Komparator:Phosphat Nr. 2 LR-Tabletten, Bereich:0,05 bis 4 mg/l, weiß, Zusammensetzung:Borsäure 70 bis 80 %, Natriumdisulfit 10 bis 20 %, Ammonium-Heptamolybdat-Tetrahydrat 5 bis 10 %, ungefährliche Komponenten 2,5 %, Format:Tablet
Spezifikation
Weiß | |
4,72 | |
Phosphat-AC-Testkit mit niedrigem Bereich, Phosphat, Ortho-LR-Reagenziensatz, Wasseranalyse | |
0,05 bis 4 mg/l | |
Phosphat Nr. 2 LR-Tablette |
Borsäure 70 bis 80 %, Dinatriumdisulfit 10 bis 20 %, Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat 5 bis 10 %, ungefährliche Bestandteile 2,5 % | |
Tablet | |
MC500 Colorimeter and SP600 Spektralphotometer | |
Phosphormolybdänsäure/Ascorbinsäure |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P313-Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: disodium disulphate