Learn More
Lovibond™ Replacement Reagents for CHECKIT™ Comparator: DEHA Solution
Artikelnummer. 15341845
Click to view available options
Menge:
100/Packung
100 mL
15 ml
200/Packung
250/Packung
Typ:
DEHA-getestete Lösung
DPD Glycin-Testtabletten
DPD-Glyzin-Testtabletten (für Cl-Trennung)
EDTA-Testtabletten
pH-Universal
Format:
Flüssig
Tablet
Packungsgröße:
1 Stück
100 Milliliter
100 Stück
100 Tabletten
15 Milliliter
250 Stück
Artikelnummer. 15341845
Marke: Lovibond™ 515440BT
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Lovibond™-Ersatzreagenz für CHECKIT™-Komparator wird zur Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards unter streng kontrollierten Bedingungen hergestellt.
  • Höchste Qualitätsstandards in der Produktion
  • Konsistente und zuverlässige Reagenzien werden in Flüssigkeits- und Tablettenformaten geliefert
  • Maximale Genauigkeit
Spezifikation
Format Tablet
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wasseranalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimeter und Spektrophotometer
Menge 100/Packung
Bereich 4 bis 10 pH
Typ pH-Universal