Learn More
Lovibond™ Replacement Reagents for CHECKIT™ Comparator: DEHA Solution
Artikelnummer. 15301995
Click to view available options
Menge:
100/Packung
100 mL
15 ml
200/Packung
250/Packung
Typ:
DEHA-getestete Lösung
DPD Glycin-Testtabletten
DPD-Glyzin-Testtabletten (für Cl-Trennung)
EDTA-Testtabletten
pH-Universal
Format:
Flüssig
Tablet
Packungsgröße:
1 Stück
100 Milliliter
100 Stück
100 Tabletten
15 Milliliter
250 Stück
Artikelnummer. 15301995
Marke: Lovibond™ 502171
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Lovibond™-Ersatzreagenz für CHECKIT™-Komparator wird zur Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards unter streng kontrollierten Bedingungen hergestellt.
  • Höchste Qualitätsstandards in der Produktion
  • Konsistente und zuverlässige Reagenzien werden in Flüssigkeits- und Tablettenformaten geliefert
  • Maximale Genauigkeit
Spezifikation
Format Tablet
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wasseranalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimeter und Spektrophotometer
Menge 250/Packung
Typ DPD-Glyzin-Testtabletten (für Cl-Trennung)