Learn More
Lovibond™ Ersatzreagenzien für CHECKIT™ Komparator: Dechlor-Tabletten
Artikelnummer. 15381745
Click to view available options
Bereich:
0,02 bis 1 mg/l
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 15381745
Marke: Lovibond™ 512350BT
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Lovibond Ersatzreagenzien für CHECKIT Komparator: Dechlor Tabletten, Sortiment: 0,02 bis 1 mg/l, weiß, Zusammensetzung: Natriumnitrit 2,5 bis 5 %, ungefährliche Komponenten 90 bis 100 %, Format: Tablett, zur Verwendung mit: Wasseranalyse, Kolorimeter und Spektralphotometer, Methode: Zincon/EDTA, pH-Bereich: 6,1
Spezifikation
Farbe Weiß
Material Natriumnitrit 2,5 bis 5 %, ungefährliche Komponenten 90 bis 100 %
pH-Bereich 6,1
Format Tablet
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wasseranalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimeter und Spektrophotometer
Bereich 0,02 bis 1 mg/l
Testmethode Zincon/EDTA
Typ Dechlor-Tablette
compliance-icons
Produktidentifikator
  • dechlor
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium nitrate