Learn More
Lovibond™ Gesamtnitrogen-Reagenziensatz, für Röhrchentests, niedriger Bereich
Beschreibung
Includes
Gesamt-N-Persulfat-Reagenz, Gesamtstickstoffreagenz A, Gesamtstickstoffreagenz B, Gesamtstickstoffhydroxid-LR-Röhrchen, Gesamtstickstoffsäure LR/HR-Röhrchen, deionisiertes Wasser, 100 ml
- Bietet dieselben hohen Qualitätsstandards wie Tablettenreagenzien
- Die chemischen Eigenschaften eignen sich für die Verwendung mit Hach™ Kolorimeter, Spektralphotometer und Testkits
- Einfach aufreißen Powder Pack und Reagenz in die Probe gießen
- Das große Design erleichtert die Handhabung
- “Leicht zu öffnen” Die Kerbe erleichtert das Öffnen der Verpackung.
- Einfach erstellen “V” um dem Benutzer zu ermöglichen, Reagenz in die Probe zu gießen
- Die abgeschrägte Kante verhindert, dass das Reagenz in den Ecken festsitzt
Prüfung von Trinkwasser und Abwasser in Kommunen; Prüfung von industriellen Abwässern und Prozesskontrollen; Umweltbezogene Wasserbestimmungen
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Testen von kommunalem Trink- und Abwasser, Testen von industriellem Abwasser und Prozesskontrollen, Testen von Gewässern |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Test-Kits von Hach™ und anderen Herstellern, Kolorimeter und Spektrophotometer, Reaktionsapparat |
| Enthält | Total N Persulfate Reagent (50er Pack), Total Nitrogen Reagent A (50er Pack), Total Nitrogen Reagent B (50er Pack), 50 ct. Total Nitrogen Hydroxide LR-Röhrchen, 50 ct. Total Nitrogen Acid LR/HR-Röhrchen, 100 ml deionisiertes Wasser |
| Anzahl Tests | 25 |
| Bereich | 0 bis 25 mg/l |
| Testmethode | Persulfat-Aufschluss |
| Typ | Total Nitrogen Reagent Set für kleine Messbereiche |
Sicherheit und Handhabung
- 50 UNIT VARIO TOTAL NITROGEN LR REAGENT SET .
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Oxidierender Feststoff Kategorie 3
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: disodium peroxodisulphate, potassium persulphate, disodium disulphite, disodium4,5-dihydroxynapthal