Learn More
Lovibond™ CSB/COD Thermoreaktor RD125 LOVIBOND für 24 Küvettentests, 230/115V
Artikelnummer. 12681735
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Runder Metallblock in epoxidüberzogenem Gehäuse
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material
12681735 Runder Metallblock in epoxidüberzogenem Gehäuse
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12681735 Lieferant Lovibond™ Lieferanten-Nr. 2418940
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Used for the chemical digestion of water samples, such as in the determination of COD, TOC, Total Phosphate and Total Nitrogen
  • Required temperatures and reaction times are preprogrammed, and easy to select using the keypad
  • Users can pre-select reaction times of 30, 60 and 120 minutes or can set it to operate continuously
  • Power: 100-240 VAC, 50-60Hz
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE, UL, TUV
Abmessungen (L x B x H) 10.83 x 6.1 x 3.74 in. (27.51 x 15.49 x 9.49 cm)
Spannung 115/230 V
Höhe (angloamerikanisch) 3,74 in.
Höhe (metrisch) 9.49 cm
Enthält RD125 Reactor, 16mm COD vial adapter, instructions
Länge (angloamerikanisch) 10.83 in.
Länge (metrisch) 27.51 cm
Material Runder Metallblock in epoxidüberzogenem Gehäuse
Bereich 0 to 15000 mg/L
Gewicht (angloamerikanisch) 7.9 lb.
Gewicht (metrisch) 3.58 kg
Breite (angloamerikanisch) 6.1 in.
Breite (metrisch) 15.49 cm