Learn More
Lovibond™ REAGENZ VARIO EISEN
Vorgemessene Reagenzien in Einzeldosis zur Prüfung der Wasserqualität
Marke:  Lovibond™ 530560
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10691694
  • 24.50 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Einfach Pulverpackung aufreißen und Reagenz in die Probe gießen
  • Das große Design erleichtert die Handhabung
  • Mit der leicht zu öffnenden Kerbe lässt sich die Verpackung leicht aufreißen
  • Erstellen Sie einfach ein “V”, damit der Anwender das Reagenz in die Probe gießen kann
  • Die abgeschrägte Kante verhindert, dass das Reagenz in den Ecken festsitzt
Testen von kommunalem Trink- und Abwasser, Testen von industriellem Abwasser und Prozesskontrollen, Testen von Gewässern
Compliance
Eisen-Ferro-Reagenz besitzt die US-amerikanische EPA-Zulassung
Spezifikation
Spezifikation
US EPA
10 mL
Testkits, Kolorimeter und Spektralphotometer
1,10-Phenanthrolin
0.33 oz.
Natriumdithionit 30 bis 40 %, Dinatriumdisulfit 20 bis 30 %, Natriumthiosulfat 30 bis 40 %, 1, 10 -Phenanthropoin-Monohydrochlorid-Monohydrat 1 bis 5  %, Natriumcitrat-Tribasisdihydrat1 bis 10 %
Testen von kommunalem Trink- und Abwasser, Testen von industriellem Abwasser und Prozesskontrollen, Testen von Gewässern
0,02 bis 3 mg/l
Eisen-Ferro-Reagenz
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Vario Ferro F10, 25Ml
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
  • EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium dithionite, disodium disulphite,1, 10-phenanthroline, methenamine