Learn More
Lovibond™ Schnelltest MINIKIT QAC (Quarternäre Ammoniumverb. ), AF 417, f. d. Wasseranal.
Artikelnummer. 10686911
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Tests:
50
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Tests Packungsgröße
10686911 50 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10686911 Lieferant Lovibond™ Lieferanten-Nr. 414170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.30 CHF
    54.80 CHF / 1 Stück
    Sparen 19.50 CHF
    26% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
  • Kalibrierter Probenbehälter, 100 ml
  • QAV-Testtabletten (200 Tabletten)
  • Anweisungen
  • Transportkoffer
Präzise Testkits für die routinemäßige Wasseranalyse
  • Nutzt Titrationsverfahren zur QAV-Bestimmung
  • Einfache Bedienung und genaue Reagenziendosierung
  • Folienverpackte Tablettenreagenzien mit einer garantierten Mindesthaltbarkeit von fünf Jahren
  • Einfache und sichere Aufbewahrung
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Routine-Trinkwasseranalyse
Enthält Kalibrierter 100 ml-Probenbehälter, QAC-Testtablett, Anleitung, Aufbewahrungskoffer
Anzahl Tests 50
Bereich 0 bis 80 mg/l
Typ Testkit Quaternäre Ammoniumverbindungen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • MINIKIT TEST QAC TEST AF417
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: boric acid, sodium dodecyl sulphate