Learn More
Lovibond™ EXCHANGE Basic Xplorer 8-Kanal, var 50 1200 μl
Robuste, wasserdichte Mehrparameter-Kolorimeter für Tests im Labor und vor Ort
Marke: Lovibond™ 214020
Additional Details : Gewicht : 2.16000kg
Includes:
Gerät im Tragekoffer, drei 24 mm-Probenzellen, drei 16 mm-Probenzellen, ein 13 mm-Röhrchenadapter, ein 16 mm-Röhrchenadapter, vier AA-Batterien, eine Bedienungsanleitung' und eine Tragetasche
Beschreibung
Robuste, wasserdichte Mehrparameter-Kolorimeter für Tests im Labor und vor Ort
Kombinieren Sie die Mobilität eines tragbaren Photometers mit den Eigenschaften eines modernen Laborphotometers. Mit ihrem wasserdichten Design sind sie ideal für den Einsatz vor Ort geeignet und verfügen gleichzeitig über die Funktionalität und Funktionen von Laborphotometern. Die Geräte decken von Aluminium bis Zink alle wichtigen Parameter für die Wasseranalyse ab und verfügen über bis zu 120 vorprogrammierte Funktionen. Die Photometer sind kompatibel mit Reagenzientabletten, -flüssigkeiten und -pulver und werden mit Fläschchenadaptern für 13 mm- und 16 mm-Röhrchen geliefert. Sie bieten Flexibilität bei vielen Tests. Zusätzlich zu den vorprogrammierten Funktionen können bei Bedarf bis zu 10 benutzerdefinierte Kalibrierungskurven programmiert werden.
Ein großes grafisches Display unterstützt die Analyse, indem auf dem Bildschirm Eingabeaufforderungen für die Methode, Informationen zum Messbereich und Reagenzientyp sowie automatische Countdown-Timer für genaue Reaktionszeiten bereitgestellt werden. Der interne Speicher kann bis zu 1.000 Ergebnisse mit Datum, Uhrzeit und Proben-ID speichern. Diese Ergebnisse können jederzeit überprüft und über ein zusätzliches Infrarotmodul (IRiM) auf einen PC heruntergeladen werden. Mit 6 LED-Lichtquellen kann das Photometer Spitzenabsorptionen bei vielen unterschiedlichen Methoden messen und gewährleistet so die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse für viele Anwendungen.
- Hintergrundbeleuchtetes Display für einfache Lesbarkeit der Messwerte
- Schnittstellen: Infrarotschnittstelle zur Testdatenübertragung (über IRiM); RJ45-Buchse für interne Updates
- Fotodetektor-Array mit sechs Wellenlängen
- Leuchtdioden und Photosensor-Verstärker mit automatischer Wellenlängenauswahl (430, 530, 560, 580, 610 und 660 nm)
- Säurebeständige und lösungsmittelbeständige, berührungsempfindliche Tastatur mit akustischem Feedback
- Unterstützt 70 vorprogrammierte Methoden und 20 anwenderdefinierte Methoden (10 mit Kalibrierpunkteingabe, 10 mit Polynomeingabe)
- Der interne Speicher speichert bis zu 1.000 Datensätze, die auf einen Computer übertragen werden können
- Schaltet sich 20 Minuten nach dem letzten Tastendruck mit einem akustischen Signal automatisch aus
- Umgebungsbedingungen: 5 bis 40 °C; 30 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- Benutzeroberfläche in Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch und Polnisch
Gewicht: 1 lb. (450 g).
Compliance
CE-Kennzeichnung
Serviceleistungen
Zwei Jahre
Spezifikation
0,02 | |
CE | |
8,3 x 3,7 x 1,8 in. (21 x 9,3 x 4,5 cm) | |
Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Bahasa Indonesisch | |
1,5 V | |
Tests im Labor und vor Ort | |
4,5 cm | |
21 cm | |
2 Jahre | |
0,454 kg | |
9,3 cm |
Ja | |
LCD-Anzeige | |
Gehäuse IP68 | |
Multiparameter-Kolorimeter | |
430, 530, 560, 580, 610, 660 nm | |
1.8 Zoll | |
8.3 Zoll | |
0,005 A | |
1 lb. | |
3,7 in. |