Learn More
Lovibond™ MC500 Kolorimeter Ersatzreagenzien: Alkalinität-m (gesamt)
Zur Verwendung mit MC500 Mehrparameter-Kolorimetern
Marke: Lovibond™ 513210BT
Additional Details : Gewicht : 0.30000kg
Beschreibung
Zur Verwendung mit MC500 Mehrparameter-Kolorimetern
- Parameter: Alkalinität-m (gesamt)
- Methode: Säure/Indikator
Spezifikation
Gelb | |
Tablet | |
Mehrparameter-Kolorimeter MC500 | |
5 bis 300 mg/l | |
Alka-M-Tablet |
3,5 | |
Wasserqualitätsanalyse | |
100 | |
Säure/Indikator |