Learn More
Lovibond™ Halogenlampe für SP600 Spektralphotometer
Ersatz-Wolfram-Halogenlampe (6 V, 10 W) für SP600 Spektralphotometer.
Marke: Lovibond™ 711000
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Ersatz-Wolfram-Halogenlampe (6 V, 10 W) für SP600 Spektralphotometer.
Ersatz-Wolfram-Halogenlampe (6 V, 10 W) für SP600 Spektralphotometer.Spezifikation
Ersatz-Wolfram-Halogenlampenbaugruppe | |
SP600 Spektralphotometer |