Learn More
Lovibond™ Glycin Tabletten, Blisterpackung, VE=100 Stück
Lovibond Glycin-Tabletten, Bereich:0,01 bis 3,8 mg/l, weiß, Zusammensetzung:ungefährliche Komponenten 100 %, Format:Tablet
Marke:  Lovibond™ 512170BT
Additional Details : CAS : 10043-35-3 Gewicht : 0.00100kg
Artikelnummer. 11342520
  • 35.20 CHF / 100 Tabletten
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Lovibond Glycin-Tabletten, Bereich:0,01 bis 3,8 mg/l, weiß, Zusammensetzung:ungefährliche Komponenten 100 %, Format:Tablet
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
5,8
Wasseranalyse, aqua comparator™ Chlordioxid-Testkit, aqua comparator™ Ozon-Testkit, Chlordioxid-Reagenzsatz, Ozon-Reagenzsatz
0,01 bis 3,8 mg/l
DPD
Ungefährliche Komponenten 100 %
Tablet
MC500 Kolorimeter, SP600 Spektralphotometer, SC450 Kolorimeter
20 °C
Glycin-Tablette