Learn More
Lovibond™ Gardner-Farbskala, AF 334, Kompl. mit Comparator 2000+
Ein flexibles, modulares System für die visuelle Farbkorrektur.
Marke: Lovibond™ 433340
Additional Details : Gewicht : 2.12000kg
Beschreibung
- Typ: AF 334
- Bereich: 1 bis 18 Einheiten
- Im Lieferumfang enthalten: Lovibond Comparator 2000+ mit Daylight 2000 Beleuchtungseinheit, Gardner-Scheiben 4/30 AS und 4/30 BS und (2) W680/OG/verschmolzenen Glaszellen mit 10 mm Pfadlänge
Compliance
Gemäß ASTM D 1544, ISO 4630
Spezifikation
Gemäß ASTM D 1544, ISO 4630 | |
Gardner-Farbskala | |
Lovibond Comparator 2000+ mit Daylight 2000 Beleuchtungseinheit, Gardner-Scheiben 4/30 AS und 4/30 BS und (2) W680/OG/verschmolzenen Glaszellen mit 10 mm Pfadlänge | |
1 bis 18 Einheiten |
Gardner-Farbskala auf Basis des Comparator 2000 | |
Ein flexibles, modulares System für die visuelle Farbkorrektur. | |
AF 334 |