Learn More
Lovibond™ ET 730 Portable Floc Tester
Artikelnummer. 12641745
Click to view available options
Auflösung:
1 Umdrehung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12641745
Marke: Lovibond™ 2419150
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes
Power Supply with US, EU and UK and car adapter. Instruction manual.
Benötigt
1,000 mL beakers, Low form
Flocculation Testers (also known as Jar Testers) are designed for a range of applications - such as testing the efficiency of flocculation or precipitation agents
Continuously variable stirring speed (lab versions only).
  • Digital display of stirring RPM
  • Timer function
  • Illuminated back panel
  • Height adjustment option for the stirring blades during operation
  • Date and Time
Floc Testers are not supplied with beakers- please purchase from a laboratory products supplier.
Spezifikation
Typ Portable Floc Tester
Displaytyp Digital
Enthält Power supply with US, EU and UK and car adapter, instruction manual
Hauptbedienfelder Timer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Designed for a range of applications such as testing the efficiency of flocculation or precipitation agents
Auflösung 1 Umdrehung
Abmessungen (L x B x H) 10 x 12.5 x 10 in. (25.4 x 31.75 x 25.4 cm)
Länge (angloamerikanisch) 10 in.
Länge (metrisch) 25.4 cm
Breite (angloamerikanisch) 12,5 in.
Breite (metrisch) 31.75 cm
Höhe (angloamerikanisch) 10 in.
Höhe (metrisch) 25.4 cm
Elektrische Anforderungen 115/240 V 50/60 Hz
Frequenz 50/60 Hz
Spannung 115/240 V
Zertifizierung/Konformität CE
Gewicht (angloamerikanisch) 10.5 lb.
Gewicht (metrisch) 4.7 kg