Learn More
Lovibond™ TK100 LOVIBOND COMPARATOR 2000+ 2000+
Artikelnummer. 10273611
Click to view available options
Zertifizierung/Konformität:
ISO 7393-2
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10273611
Marke: Lovibond™ 142000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Vielseitiges und hochpräzises kolorimetrisches Wasseranalysesystem für eine schnelle und genaue Wasseranalyse und Farbmessung
Ideal für die Prüfung von Wasser, Abwasser, Kessel- und Kühlwasser, Prozessflüssigkeiten, Schwimmbädern, Spas und mehr im Labor, in der Anlage, im Feld oder im Klassenzimmer. Das Handgerät ist einfach zu bedienen und liefert präzise, reproduzierbare Ergebnisse.
  • Handlich und vollständig tragbar
  • Kann für eine Vielzahl von Farbmessanwendungen verwendet werden
  • Das integrierte Vergrößerungsprisma bringt Standard- und Testmusterfarben nebeneinander und in ein Bild und hilft so, eine genaue Farbübereinstimmung herzustellen.
  • Die einstellbare Probenzellenkammer kann Zellen mit einer Pfadlänge von 10 bis 40 mm aufnehmen
  • Einfache Ein-Knopf-Bedienung
  • Kompensation für farbige oder trübe Proben
  • Durch permanente Farbglasstandards ist die Konsistenz garantiert
  • Die Farbscheiben sind lichtecht, chemikalienbeständig und kratzfest und entsprechen ISO 7392/2
  • Für 13 mm-, 10 ml-Röhrchen (600-T13P)
  • Für bestimmte Tests ist ein Nesslerizer-System erforderlich, um genaue Ergebnisse zu erhalten. 
Hinweis: Röhrchen und Farbscheiben sind nicht im Lieferumfang enthalten, sondern separat erhältlich.  (Röhrchen siehe 600-T13P.)  
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7393-2
Enthält (1) Gehäuse für Komparator 705. (Röhrchen separat erhältlich; siehe 600-T13P. Farbscheiben ebenfalls separat erhältlich.)