Learn More
Lovibond™ Colorimeter: Molybdate
These rugged, waterproof, single parameter colorimeters are ideal for laboratory and field testing
Marke: Lovibond Tintometer 276140
Additional Details : Gewicht : 0.78500kg
Beschreibung
- Range: 0.03 - 3.0mg/L
- Method: Molybdate
- Reagent set RS5450 included (100 tests)
- Large, backlit display; real time clock; data logging capabilities
- Ability to export data using the IRiM
Spezifikation
3% Full scale | |
CE | |
Backlit LCD | |
IP68 | |
Molybdate Colorimeter | |
1.5 in. | |
Three 24mm sample cells with light-shield caps, reagents for 100 tests, Foam-lined case and Four AAA batteries | |
15.5 cm | |
0.01 A | |
2 Years | |
250 g | |
7.6 cm |
Yes | |
Automatic; 16 data sets with time and date stamp | |
6.1 x 3 x 1.5 in. (15.5 x 7.6 x 3.8 cm) | |
LED | |
Laboratory and field testing | |
3.8 cm | |
6.1 in. | |
0.03 to 3 mg/L | |
5°C to 40°C | |
0.55 lb. | |
3 in. |
Sicherheit und Handhabung
- PHOTOMETRE MD100 molybdene PP LR 0,03-3 MG/L
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: octylphenol polyethoxyethanol, cetrimonium bromiide, succinic acid, glycine, disodium peroxodisulpha