Learn More
Lovibond™ CHECKIT PHOSPHAT 0-80MG/L
Click to view available options
Bereich:
0 bis 80 mg/l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Includes
- Aqua Komparator Gehäuse
- Aqua Komparator Scheibe
- Phosphat HR-Tabletten (100 Stück)
- 2 x 13.5 mm-Probenzellen
- Tablettenzerkleinerer
- Anweisungen
- Transportkoffer
Präzise Testkits für die routinemäßige Wasseranalyse
- Einfach zu verwenden: Reagenz in die Probenzelle geben, die Scheibe drehen, bis die Farbe der Probe entspricht, und den Konzentrationswert ablesen
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ±5 % |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Routine-Trinkwasseranalyse |
| Enthält | Aqua Comparator™ Gehäuse, Aqua Comparator™ Scheibe, Phosphat HR-Tabletten, 2 x 13.5 mm-Probenzellen, Tablettenzerkleinerer, Anleitung, Tragetasche |
| Anzahl Tests | 100 |
| Bereich | 0 bis 80 mg/l |
| Typ | Phosphat-Testkit |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- COMPARATOR LOVIBOND PHOSPHATE HR
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium bisulphate, ammonium chloride, boric acid, ammonium meta-vanadate